Imprimer
Isothiocyanate de 4-chlorophényle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzène
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 109 EUR
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
Isothiocyanate de 4-chlorophényle 98%
Isothiocyanate de 4-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
Poids moléculaire: 169.63 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C/24mmHg
Point de fusion: 42…46 °C
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004810
Numéro CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III