Imprimer

4-tert-Butylbenzonitrile 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR30168-100G OR30168-25G
APOSOR30168-100GEA 30.1 EUR
APOSOR30168-100G APOSOR30168-25G
4-tert-Butylbenzonitrile 98%
4-tert-Butylbenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃N
Point d'ébullition: 258 °C
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075840
Numéro CAS: 4210-32-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR