Imprimer
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 116 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formule: C₈H₃ClN₂O₄
Poids moléculaire: 226.58 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Densité: 1.725 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052331
Numéro CAS: 6015-57-2