Imprimer
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 43.5 EUR
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClO₄S₂
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068160
Numéro CAS: 59337-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III