Imprimer
N-Méthyl-1-(3-pyridinyl)méthanamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
N-Méthyl-1-(3-pyridinyl)méthanamine 97%
N-Méthyl-1-(3-pyridinyl)méthanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023610
Numéro CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9