Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
Formule:
C₉H₁₄BNO₂S Poids moléculaire: 211.09 g/mol Point de fusion: 98 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD10697440 Numéro CAS: 1086111-09-2 |