tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-butyl N-(3-hydroxycyclobutyl)carbamate, tert-Butyl (3-hydroxycyclobutyl)carbamate
Formule:
C₉H₁₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11501030 Numéro CAS: 154748-63-7 |