Imprimer
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 493 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28139317
Numéro CAS: 38674-21-4