Imprimer
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 50.9 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 94…96 °C/14mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016895
Numéro CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0