Imprimer
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 37.7 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 160 °C/17mmHg
Point de fusion: 57…63 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00239405
Numéro CAS: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III