Imprimer
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Methylpyrimidin-4-ol
OR301252-25G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 165 EUR
APOSOR301252-25G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053575
Numéro CAS: 3524-87-6