Imprimer
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301240-25G OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA 242 EUR
APOSOR301240-25G APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00496793
Numéro CAS: 37131-87-6