Imprimer
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301233-1G OR301233-5G OR301233-25G
APOSOR301233-1GEA 85.7 EUR
APOSOR301233-1G APOSOR301233-5G APOSOR301233-25G
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846313
Numéro CAS: 29274-28-0