Imprimer
1-Methylpiperazin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 65.4 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 134…137 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102572
Numéro CAS: 59702-07-7