Imprimer
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00195614
Numéro CAS: 15785-08-7