2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁N Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052864 Numéro CAS: 95881-22-4 |