Imprimer
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265710
Numéro CAS: 76006-11-6