Imprimer
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301166-1G OR301166-250MG
APOSOR301166-1GEA 0 EUR
APOSOR301166-1G APOSOR301166-250MG
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
Poids moléculaire: 211.0586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15529172
Numéro CAS: 1014613-64-9