Imprimer
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate, 4,7-Diaza-spiro(2.5)octane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
OR301162-1G OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA 79.9 EUR
APOSOR301162-1G APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08685931
Numéro CAS: 886766-28-5