2-Amino-6-methoxypyrazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇N₃O Point de fusion: 110…112 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09909689 Numéro CAS: 6905-47-1 |