1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₂₁NO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09880282 Numéro CAS: 324769-06-4 |