Imprimer
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 48 EUR
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03164349
Numéro CAS: 10394-38-4