Imprimer
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301122-10G OR301122-25G OR301122-5G
APOSOR301122-10GEA 137 EUR
APOSOR301122-10G APOSOR301122-25G APOSOR301122-5G
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08273469
Numéro CAS: 13924-95-3