Imprimer
7-Quinoléinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinoléinol 98%
7-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 239…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016730
Numéro CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2