Imprimer
6-Aminomethylquinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 143 EUR
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02853688
Numéro CAS: 99071-54-2