Imprimer
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301091-1G OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301091-1G APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₃ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07761812
Numéro CAS: 60025-09-4