Imprimer
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30109-5G OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA 125 EUR
APOSOR30109-5G APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Formule: C₃H₄N₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047346
Numéro CAS: 2770-75-4