Imprimer
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 213.27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03790905
Numéro CAS: 885280-38-6