Imprimer
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Formule: C4H10ClNO
Point de fusion: 143…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804514
Numéro CAS: 148644-09-1