Imprimer
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 132 EUR
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Formule: C11H20N2O2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111771
Numéro CAS: 201162-53-0