Imprimer
3,5-Dichloropyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 23.2 EUR
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 58…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698048
Numéro CAS: 1837-55-4