Imprimer
Chlorure de 2,3-diméthylbenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 328 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
Chlorure de 2,3-diméthylbenzoyle
Chlorure de 2,3-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
Poids moléculaire: 168.62 g/mol
Point d'ébullition: 122…124 °C
Point de fusion: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045217
Numéro CAS: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8 II