2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₇BrO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09788636 Numéro CAS: 43192-31-0 |