1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-chloro-1-nitrobenzene
Formule:
C₆H₃BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08437614 Numéro CAS: 63860-31-1 |