Imprimer
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 36.4 EUR
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015430
Numéro CAS: 6813-38-3