Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₄ClIO₂S Point de fusion: 79…84 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007441 Numéro CAS: 98-61-3 EINECS: 202-686-9 UN: 3261 ADR: 8,II |