Imprimer
3'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxy-4-methoxyacetophenone
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
3'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182975
Numéro CAS: 6100-74-9