Imprimer
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Diméthylimidazolium iodure
OR301041-5G OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA 21.9 EUR
APOSOR301041-5G APOSOR301041-25G
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium
Iodure de 1,3-diméthylimidazolium
Formule: C₅H₉IN₂
Poids moléculaire: 224.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159685
Numéro CAS: 4333-62-4