Imprimer
4-Cbz-aminopiperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR301035-1G OR301035-5G
APOSOR301035-1GEA 24.4 EUR
APOSOR301035-1G APOSOR301035-5G
4-Cbz-aminopiperidine
4-Cbz-aminopiperidine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038571
Numéro CAS: 182223-54-7