Imprimer
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 5-Bromo-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Bromo-o-toluic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-o-toluate, methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate
OR301032-100G OR301032-25G
APOSOR301032-100GEA 112 EUR
APOSOR301032-100G APOSOR301032-25G
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-5-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839555
Numéro CAS: 79669-50-4