3-Bromo-2-chloro-4-méthylpyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrClN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04112511 Numéro CAS: 55404-31-4 |