Imprimer
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 33 EUR
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 40…45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10686598
Numéro CAS: 23611-75-8