Imprimer
3-Bromo-o-cresol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 72.5 EUR
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.0339 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100990
Numéro CAS: 7766-23-6