4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrO₂ Point d'ébullition: 378 °C Point de fusion: 98…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06412577 Numéro CAS: 102308-43-0 |