2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₇BN₂O₂ Poids moléculaire: 220.08 g/mol Point de fusion: 131…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663837 Numéro CAS: 827614-64-2 |