Imprimer
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300927-1G OR300927-5G
APOSOR300927-1GEA 0 EUR
APOSOR300927-1G APOSOR300927-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02668169
Numéro CAS: 876317-19-0