Imprimer
Methyl benzimidate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300905-1G OR300905-5G
APOSOR300905-1GEA 0 EUR
APOSOR300905-1G APOSOR300905-5G
Methyl benzimidate hydrochloride
Methyl benzimidate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012575
Numéro CAS: 5873-90-5