Imprimer
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052461
Numéro CAS: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III