Imprimer
2,3-Diméthylbenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Diméthylbenzylamine 98%
2,3-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052680
Numéro CAS: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8 III