Imprimer
Methylaminophenylacetonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300787-10G OR300787-1G OR300787-5G
APOSOR300787-10GEA 0 EUR
APOSOR300787-10G APOSOR300787-1G APOSOR300787-5G
Methylaminophenylacetonitrile hydrochloride
Methylaminophenylacetonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052442
Numéro CAS: 5537-52-0